Learn More
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020668
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
Kalium; Iodid
[K+].[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
Kalium; Iodid
[K+].[I-]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumiodid wird in pharmazeutischen Formulierungen und in der Filmfotografie als Jodquelle verwendet. Es wird häufig als analytisches Reagenz in iodometrischen Trirationen verwendet. Neben seiner Anwendung als Iodidquelle zur Herstellung von Organojod-Verbindungen wie bei Sandmeyer-Reaktionen findet Kaliumjodid umfangreiche Verwendung als nukleophiler Katalysator für verschiedene Alkylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Als mildes Reduktionsmittel wird es durch oxidierende Reagenzien in Jod umgewandelt. Kaliumiodid sollte mit Handschuhen gehandhabt werden, da es ein mildes Reizmittel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1330 °C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681 °C
Menge 50 g
Merck Index 14,7643
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 166.01
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Dichte 3.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide