Learn More
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15640670 5 kg 5 Kilogramm
15610670 250 g 250 Gramm
15600670 1 kg 1 Kilogramm
15660670 6 x 250 g 6 Stück
15650670 6 x 1 kg 6 Stück
15620670 25 kg 25 Kilogramm
15630670 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15640670 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 031245KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur. BP, USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP
Menge 5 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)