Learn More
Kaliumiodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407748
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
Kalium; Iodid
[K+].[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
Kalium; Iodid
[K+].[I-]
Potassium iodide is a simple iodide salt utilized as a fluorescence quenching agent. It is used in photography and as an analytical reagent, It is used in treating overactive thyroid and protecting the thyroid gland from the effects of radiation from inhaled or swallowed radioactive iodine. It is used as a nutrition supplement to prevent goitre and other iodine deficiency in human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1330°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (148g/100g at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
Formelmasse 166.01
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen White beads
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Dichte 3.12 g/cm3