Learn More
Kaliummolybdänoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478630
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478630 100 g 100 Gramm
11488630 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478630 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 048112.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-49-6
Summenformel K2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 238.14
MDL-Nummer MFCD00011370
InChI-Schlüssel NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)molybdän
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium molybdenum oxide
Schmelzpunkt 919°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,7647
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formelmasse 238.14
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.3 g/mL