Learn More
Kaliumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072016
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
7757-79-1
KNO3
101.10
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
24434
CHEBI:63043
[K+].[O-][N+]([O-])=O
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
UN-Nummer 1486
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
Formelmasse 101.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumnitrat für Analyse Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.