Learn More
Kaliumnitrit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046146
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
Potassium nitrite is used as a food preservative, paint and coating additives and analytical reagent. It is used as a strong oxidizing agent as well as involved in the preparation of heat transfer salts. In addition, it is employed as corrosion inhibitors and anti-scaling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumnitrit wird als Konservierungsmittel, Farb- und Beschichtungszusatz und analytisches Reagenz für Lebensmittel verwendet. Es wird als starkes Oxidationsmittel sowie bei der Herstellung von Wärmeträgersalzen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Korrosionsschutzmittel und Anti-Skalierungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, brennbaren Materialien, Cyaniden, Ammoniumsalzen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium nitrite
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Menge 100 g
UN-Nummer UN1488
Merck Index 14,7649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-Name Kaliumnitrit
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 97%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 1.915