Learn More
Potassium Orotate, TRC
Artikelnummer. 30134829
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134829 5 g 5 Gramm
30138697 10 g 10 Gramm
30006843 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6987605G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24598-73-0
Summenformel C5H3N2O4K
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
IUPAC-Name potassium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
SMILES C1=C(C(=O)O)N=C(N=C1[O-])O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Orotate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 193.973