missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Orotate, TRC

Artikelnummer. 30138697
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138697 10 g 10 Gramm
30134829 5 g 5 Gramm
30006843 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69876010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24598-73-0
Summenformel C5H3N2O4K
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
IUPAC-Name potassium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
SMILES C1=C(C(=O)O)N=C(N=C1[O-])O.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium Orotate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 193.973
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.