Learn More
Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43338
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7778-74-7
ClKO4
138.54
MFCD00011362
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
516900
potassium perchlorate
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7778-74-7
ClKO4
138.54
MFCD00011362
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
516900
potassium perchlorate
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium perchlorate
Schmelzpunkt 400.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KClO4
Merck Index 15,7774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Formelmasse 138.55
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch