Learn More
Kaliumperchlorat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473674
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473674 2500 g 2500 Gramm
11453674 100 g 100 Gramm
11463674 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11473674 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11296.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumperchlorat wird in Munitions-Perkussionskappen, explosiven Primern, Feuerwerkskörpern und Treibstoffen verwendet. Es dient als Feststoffraketentreibmittel. Es wird auch als Oxidationsmittel in farbigen pyrotechnischen Zusammensetzungen und als Zündpulver verwendet. Es wird als Thyreostatikum verwendet und dient zur Behandlung von Hyperthyreose. Die Mischung aus Anthracen und Schwefel mit Kaliumperchlorat wird zur Erzeugung von Schwarzrauchsignalen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Ethanol, Ethylacetat und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Säuren und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-74-7
Summenformel ClKO4
Molekulargewicht (g/mol) 138.54
MDL-Nummer MFCD00011362
InChI-Schlüssel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium perchlorate
Schmelzpunkt 301°C to 304°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1489
Merck Index 14,7653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
IUPAC-Name Kalium; Perchlorat
Formelmasse 138.55
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.52