Learn More
Kaliumpermanganat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15641280 25 kg 25 Kilogramm
15631280 250 g 250 Gramm
15651280 500 g 500 Gramm
15611280 1 kg 1 Kilogramm
15621280 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15661280 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15641280 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1320625KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumpermanganat, Mineralisches Chamäleon, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumpermanganat
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100.5 %
Strukturformel KMnO4
UN-Nummer UN1490
Formelmasse 158.03
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 2.700 g/cm3