missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumpersulfat (feine, farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents

Catalog Number 10326653
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kaliumpersulfat ist ein starkes Oxidationsmittel und Initiator der Acrylamidpolymerisation. Es kann auch als Initiator bei der Immobilisierung von Zellen und Enzymen in einer Acrylamidmatrix verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium Persulfate
Schmelzpunkt 100°C
CAS 7727-21-1
Farbe Weiß
pH 4 to 5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Summenformel K2O8S2
UN-Nummer 1492
Merck Index 15, 7777
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
PubChem CID 24412
Formelmasse 270.32
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'