Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.0
Artikelnummer. 15413879
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413879 500 ml 500 Milliliter
15423879 1L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413879 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61261.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Potassium phosphate is typically used as a component in the preparation of phosphate based buffers. It is convenient stock solution for making phosphate buffers. The pKa of 6.82 (25 C) for phosphate buffers make them a universal buffer for biological applications such as cell culture media, column eluent solutions and reagents used in molecular biology. Specific applications include buffers for protein purification, bioprocessing and diagnostic reagent production. Potassium salts are used where sodium content needs to be minimized or controlled.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumphosphat wird typischerweise als Komponente bei der Herstellung von phosphatbasierten Puffern verwendet. Es ist eine praktische Stammlösung für die Herstellung von Phosphatpuffern. Die pKa von 6.82 (25 C) für Phosphatpuffer machen sie zu einem universellen Puffer für biologische Anwendungen wie Zellkulturmedien, Säulenelutionslösungen und Reagenzien, die in der Molekularbiologie verwendet werden. Zu den spezifischen Anwendungen gehören Puffer für die Proteinaufreinigung, Biotechnologien und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Kaliumsalze werden dort verwendet, wo der Natriumgehalt minimiert oder kontrolliert werden muss.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136,084
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Konzentration 0,2 M Pufferlösung
pH 7,0
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml