Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch (feines weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27957
24.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
7758-11-4
HK2O4P
174.17
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
24450
CHEBI:32031
Dikalium; Wasserstoffphosphat
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
7758-11-4
HK2O4P
174.17
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
24450
CHEBI:32031
Dikalium; Wasserstoffphosphat
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Kaliumphosphat Dibasic (Feines, weißes Kristallpulver)
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate Dibasic
Schmelzpunkt 340°C
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Merck Index 15, 7779
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) ≥98.0%
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >180°C