Learn More
Kaliumphosphat monobasisch MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11440562 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191430.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Bestandteil einer Vielzahl von Nährmedien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen zum Einsatz kommen. Kaliumphosphat monobasisch MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität, das zur Aufrechterhaltung des pH-Werts beiträgt und essentielles Phosphat liefert. Es ist ein Bestandteil von ph
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch (K3PO4). Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7778-77-0
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel H2KO4P
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.5G in 10mL water), Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formelmasse 136.09
Güte ACS