Learn More
Kaliumphosphat monobasisch MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445382 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11445382 500 g
11435382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445382 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02195453.5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zeigt eine hohe Pufferkapazität. Kaliumphosphat monobasisch MP Biomedicals ist ein Reagenz, das als Bestandteil einer Vielzahl von Medien verwendet wird, die in der Kultur von Mikroorganismen und in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) eingesetzt werden. Zusätzlich zur Unterstützung von Mai
Es kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch (K 3 PO 4 ). Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formelmasse 136.09