Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13498538
267.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-53-2
K3O4P
212.27
MFCD00036295
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
62657
Trikalium; Phosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7778-53-2
K3O4P
212.27
MFCD00036295
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
62657
Trikalium; Phosphat
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, tribasic
Schmelzpunkt 1340.0°C
Namenshinweis Tribasic 97%, Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, Granulate oder Stückchen
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel K3PO4
Merck Index 15,7781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststofftrommel