Learn More
Beskrivning
IgE Fc Polyclonal antibody specifically detects IgE Fc in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, Dot Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgE Fc |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunoblotting, Dot Blot |
| Zusammensetzung | Lyophilized from PBS (pH 7.2) |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Pools of purified homogenous IgE isolated from rat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure |
| Reinigungsverfahren | Ion exchange chromatography |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?