Learn More
Potassium propionate, TRC
Artikelnummer. 30412699
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412699 50 g -
30427274 5 g 5 Gramm
30418934 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69529350G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-62-8
Summenformel C3H5KO2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Synonym Propanoic acid, potassium salt (9CI), Propionic acid, potassium salt (8CI), Potassium propanoate, Potassium propionate
IUPAC-Name potassium;propanoate
SMILES [K+].CCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium propionate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Formelmasse 111.9927