missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium propionate, TRC

Artikelnummer. 30427274
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427274 5 g 5 Gramm
30412699 50 g -
30418934 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6952935G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 327-62-8
Summenformel C3H5KO2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Synonym Propanoic acid, potassium salt (9CI), Propionic acid, potassium salt (8CI), Potassium propanoate, Potassium propionate
IUPAC-Name potassium;propanoate
SMILES [K+].CCC(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium propionate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Formelmasse 111.9927
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.