Learn More
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium selenocyanate |
Schmelzpunkt | 152.0°C to 158.0°C |
Farbe | Orange bis rot |
Physikalische Form | Kristalline Masse, Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5 % min. (Argentometry) |
Strukturformel | KSeCN |
Fieser | 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 144.08 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium selenocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.