Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, +99%, zur Analyse, ACROS Organics™
46.70 € - 934.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
MDL-Nummer MFCD00150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Calium;-Natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10462011
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202865000
500g Kunststoffflasche
46.70 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10721861
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202860010
1kg Kunststoffflasche
72.70 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 21
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10638343
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202860051
5kg Kunststoffflasche
239.00 €
5 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15109233
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
202860250
25kg Fibertrommel
934.00 €
25 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6381-59-5
282.218
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
2724148
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
C4H12KNaO10
MFCD00150989
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
Calium;-Natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
Spezifikation
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Authentic
+ 22.10 (20.00°C c=10,water)
500g
6381-59-5
C4H12KNaO10
MFCD00150989
15, 7790
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Calium;-Natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
2724148
Crystals
Analyse
>100°C
Kunststoffflasche
Weiß
5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
99+%
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
03, 525
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
282.218
282.22
99 to 102%