Learn More
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:6381-59-5, weiß, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:C4H12KNaO10, Molekulargewicht:282,218, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5,5 bis 8,5
Spezifikation
Schmelzpunkt | 70°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 to 8.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 2.5 kg |
Formelmasse | 282.22g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |