Learn More
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17967079
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17967079 250 mL 250 Milliliter
17968519 500 mL 500 Milliliter
17968889 50 mL 50 Milliliter
17978879 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17967079 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPKN250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
CAS 9-7-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel K
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Kalium
InChI-Formel InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 39.1
Menge 250 mL
Formelmasse 38.9637 g/mol