Learn More
Kalium-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10588240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10588240 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10588240 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/4560/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dampfdichte 0.7
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer 133776
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Menge 100 mL