Learn More
Kalium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kalium-tert-butoxid wird als starke nicht nucleophile Base in der organischen Chemie verwendet. Es spielt eine aktive Rolle bei Dehydrohalogenierungsreaktionen. Es ist auch für eine umweltfreundlichere Amidierung von Estern nützlich. Es dient als Zwischenprodukt bei Mizoroki-Heck-Reaktionen. Weiterhin wird es als Initiator bei der anionischen Polymerisation von carbazolylsubstituierten Oxiranen eingesetzt. Es katalysiert die Reaktion von Hydrosilanen und heterocyclischen Verbindungen, um die Silylderivate mit der Entwicklung von Wasserstoff zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Toluol, Diethylether und Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln, Halogenen und Ketonen.
Kalium-tert-butoxid wird als starke nicht nucleophile Base in der organischen Chemie verwendet. Es spielt eine aktive Rolle bei Dehydrohalogenierungsreaktionen. Es ist auch für eine umweltfreundlichere Amidierung von Estern nützlich. Es dient als Zwischenprodukt bei Mizoroki-Heck-Reaktionen. Weiterhin wird es als Initiator bei der anionischen Polymerisation von carbazolylsubstituierten Oxiranen eingesetzt. Es katalysiert die Reaktion von Hydrosilanen und heterocyclischen Verbindungen, um die Silylderivate mit der Entwicklung von Wasserstoff zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Toluol, Diethylether und Terahydrofuran.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Wasser, Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln, Halogenen und Ketonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tert-butoxide |
Schmelzpunkt | ∼255°C (decomposition) |
Strukturformel | (CH3)3COK |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3206 |
Beilstein | 3556712 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran. |
Formelmasse | 112.22 |
Reinheit (%) | 97% |