Learn More
Kalium-tert-butoxid, 1.7 M (20 Gew.%)-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 428791000
Weitere Details : CAS : 865-47-4 Netto-Gewicht : 0.09290kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Potassium tert-butoxide | |
865-47-4,109-99-9 | |
Lösung | |
C4H9KO | |
MFCD00012162 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium; 2-Methylpropan-2-olat | |
23665647 | |
Rein | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
0.9290g/mL |
Pure, 1.7M (20 wt.%) solution in THF | |
Bernsteinfarben bis hellgelb | |
100 mL | |
(CH3)3COK | |
−21°C | |
Solubility in water: reacts with water | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
1.60 to 1.75M | |
0.929 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.