Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15675990 100 g 100 Gramm
15685990 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675990 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 60592100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-20-5
Summenformel C4H3KO8
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-Name Kaliumoxalsäurehydrogenoxalat
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetraoxalate dihydrate
Menge 100 g
Strukturformel KH3(C2O4)2 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formelmasse 254.19g/mol
Reinheit (%) ≥99.5%