missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumthioacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044239
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10387-40-3
C2H4KOS
115.211
MFCD00083065
SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
24201352
Kaliumethanthioat
CC(=O)S.[K]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10387-40-3
C2H4KOS
115.211
MFCD00083065
SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
24201352
Kaliumethanthioat
CC(=O)S.[K]

Potassium thioacetate is used for palladium mediated coupling with aryl halides and triflates leading to S-arylthioacetates and derivatives. It is also used as a reagent in the conversion of halides to thiols.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Kaliumthioacetat wird für die palladiumvermittelte Kopplung mit Arylhalogeniden und Triflaten verwendet, die zu S-Arylthioacetaten und Derivaten führen. Wird auch als Reagenz bei der Umwandlung von Halogeniden in Thiole verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und einigen polaren Lösungsmitteln. Unlöslich in Alkanen, Ether und den meisten unpolaren Lösungsmitteln.

Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium thioacetate
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 3595448
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and some polar solvents. Insoluble in alkanes,ethers and most nonpolar solvents.
Formelmasse 114.21
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'