Learn More
Kaliumthioacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510152
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
10387-40-3
C2H3KOS
114.2
SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
24201352
ethanethioische S-Säure; Kalium
CC(=O)S.[K]
10387-40-3
C2H3KOS
114.2
SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
24201352
ethanethioische S-Säure; Kalium
CC(=O)S.[K]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium thioacetate
Schmelzpunkt 173.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß bis braun
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water
Formelmasse 114.2
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Aussehen (10% in water) clear
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thioacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.