Learn More
Kaliumthiobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053950
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28170-13-0
C7H6KOS
177.28
MFCD28399074
LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
benzenecarbothioic acid potassium
87087528
Benzencarbothiosche S-Säure; Kalium
[K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28170-13-0
C7H6KOS
177.28
MFCD28399074
LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
benzenecarbothioic acid potassium
87087528
Benzencarbothiosche S-Säure; Kalium
[K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Potassium thiobenzoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumthiobenzoat wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium thiobenzoate
Physikalische Form Fest
Menge 250 mg
Formelmasse 176.28
Reinheit (%) 95%