Learn More
Kaliumthiocyanat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10002490
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
333-20-0
CKNS
97.18
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
333-20-0
CKNS
97.18
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 170.0°C to 179.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.886
Dichte 1.8860g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.