Learn More
Kaliumthiocyanat, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 170°C |
| Farbe | Farblos bis Weiß |
| pH | 5.3 to 8.7 |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Menge | 250 g |
| Formelmasse | 97.18g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Dampfdruck | <1 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium thiocyanate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.