Learn More
Kaliumthiocyanat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073452
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
333-20-0
CKNS
97.176
11413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
333-20-0
CKNS
97.176
11413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Farblos bis weiß
pH 5.3 to 8.7
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 97.18g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck <1 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.