Learn More
Kaliumtrichloroamminplatinat(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441537
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441537 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15441537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039433.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13820-91-2 | Cl3H3KNPt | 357.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trichloroammineplatinate(II)
CAS 13820-91-2
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 mg
Summenformel Cl3H3KNPt
MDL-Nummer MFCD00145154
Synonym potassium amminetrichloroplatinate ii, potassium trichloroammineplatinate ii, potassium trichloroplatinumuide amine, magnus red anion salt, potassium aminetrichloroplatinate ii, potassium;azane;trichloroplatinum 1-
InChI-Schlüssel PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
SMILES N.Cl[Pt-](Cl)Cl.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Azan; Trichlorplatin(1-)
Molekulargewicht (g/mol) 357.563
PubChem CID 11810450
Formelmasse 357.56