Learn More
Kalium (Trifluormethyl)trifluoroborat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16524444 1 g 1 Gramm
16534444 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 42298-15-7 | CBF6K | 175.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42298-15-7
Summenformel CBF6K
Molekulargewicht (g/mol) 175.91
InChI-Schlüssel UOGBGCVSVMQVBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Kaliumtrifluoro(Trifluoromethyl)Boranuid
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
Schmelzpunkt >300.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 175.91