Learn More
Kaliumtrimethylsilanolat, TRC
Artikelnummer. 30416099
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416099 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698580100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Trimethylsilanolate
CAS 10519-96-7
Summenformel C3H9KOSi
Menge 100 g
Synonym 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium
InChI-Formel InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
SMILES [K+].C[Si](C)(C)[O-]
IUPAC-Name Kalium; Trimethyl(oxido)Silan
Molekulargewicht (g/mol) 128.29
Formelmasse 128.006