Learn More
Kaliumtrimethylsilanolat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Trimethylsilanolate |
| CAS | 10519-96-7 |
| Summenformel | C3H9KOSi |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].C[Si](C)(C)[O-] |
| IUPAC-Name | Kalium; Trimethyl(oxido)Silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.29 |
| Formelmasse | 128.006 |