Learn More
Kaliumtris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tris(3, 5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 17567-17-8 |
Schmelzpunkt | 287°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C15H22BKN6 |
MDL-Nummer | MFCD00040342 |