Learn More
POTEH Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24837-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883335
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
POTEH belongs to the POTE family and contains 7 ANK repeats.
Spezifikation
Spezifikation
POTEH
Polyclonal
Unconjugated
POTEH
A26C3, ACTBL1, ANKRD26 like family C member 3, POTE 22, POTE22, POTEH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23784
-20°C
Liquid
Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6S545
POTEH
POTEH Fusion Protein Ag20275