missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu Namur Ne 28 für kombinierte Fehlermeldung, für U55

Marke:  Memmert™ U55H6

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16386427

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beinhaltet: Buchse 3-polig

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Potentialfreier Kontakt
24 V
2 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote