missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POU3F2/OCT7 Antibody (CL6232) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30295287 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30295287 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30295287 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP261437JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

POU3F2/OCT7 Monoclonal antibody specifically detects POU3F2/OCT7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen POU3F2/OCT7
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6232
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Brain-2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, brn-2, BRN2brain-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Oct-7, OCT7POU domain class 3, transcription factor 2, Octamer-binding protein 7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF7, OTF-7, POU class 3 homeobox 2, POU domain, class 3, transcription factor 2, POUF3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P20265, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5454
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.