missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes POU3F2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP1511

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15215429

  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

POU3F2 synthetisches Peptid, PEP-1511, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem POU3F2 überein. PEP-1511 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-34469 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

5454
gereinigt
Human POU3F2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P20265
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
POU3F2
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote