Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes
Dispenses samples easily without flexing the dish. Fisherbrand™ Pour-Boat Weighing Dishes can be used with microwave moisture analyzers.
3055.00 € - 6580.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Typ | Wägeschale |
Dicke | 12 mil |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324125
|
Fisherbrand™
|
Mittel, 83 x 132 x 26 mm |
6580.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11314125
|
Fisherbrand™
|
Klein, 43 x 58 x 13 mm |
3055.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Flexible polystyrene
- Flat-bottom dishes are made from 12-mil thick polystyrene for better strength, stability, and handling.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- FDA/food-grade compliant
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
12 mil |
Einwegprodukt | |
Wägeschale |