Beschreibung
- Das Design des Ausgießers erlaubt eine einfache Abgabe der Proben, ohne die Schale zu biegen.
- Die Schalen mit flachem Boden bestehen aus 12 Thou dickem Polystyrol für bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung.
- Ideal zum Wiegen von Feststoffen.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich -10 °C bis +70 °C (14 °F °bis 158 °F).
- 1 Farbe, 3 Größen.
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Packung mit 500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Form | Boot |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
| Menge | 500 Pk. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 14 °F bis 158 °F |
| Mehr anzeigen |