Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ausgießringe PBT rot
Artikelnummer. 10529981
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10529981 GL 32 1 Stück
10798271 GL 45 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10529981
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07105601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Material:PBT (rot)
  • Temperaturbeständigkeit: bis zu 180 °C
Spezifikation
Farbe Rot
Material PBT
Gewindegröße GL 32