Learn More
Asecos™ Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Artikelnummer. 15295612 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) unitSize
15295612 35 x 1118 x 85 mm 1 Stück
11959886 35 x 524 x 85 mm 1 Stück
15413643 35 x 818 x 85 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15295612 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 30036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innenausrüstung für den Einsatz mit Sicherheitsschränken.
  • Zubehörteil
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 35 x 1118 x 85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet Schutz
Zur Verwendung mit (Geräte) Q90 Modelle
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet
Gewicht (metrisch) 2 kg
Material Stahl
Produkttyp Fußverkleidung