Learn More
Marigold™ G07B+ Blue Nitrile Einweghandschuhe
Catalog Number 12989994
Click to view available options
Größe:
2 Extragroß
Flexibler und komfortabler Handschuh mit guter Fingerfertigkeit.
  • Industrieller Schutzhandschuh
  • Empfindlich und trotzdem langlebig
  • Blauer, synthetischer Handschuh ohne Stützgewebe
  • Leichter, ungefütteter Nitrilhandschuh
  • Erhöhtes Rautengriffmuster an Handfläche und Fingern
  • Handschuh für alle Arten von Lebensmitteln geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen tierische Fette
Anwendungen:
  • Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -handhabung
  • Fleisch- und Geflügelverarbeitung
  • Fischverarbeitung
Farbe Blau
Material Nitrile
Größe 2 Extragroß
Dicke (metrisch) 0.48 mm
Art der Handschuhstulpe Gerade
Modell 9837
Länge (metrisch) 330 mm