Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- Geschliffener und feuerpolierter oberer Rand
- Mit kurzem, breitem Stiel
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 18 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Trichter |