Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, PVDF, regular size
Beschreibung
Beinhaltet
Die vorgeschnittenen Membranen und Filter werden mit 20 Bögen aus Polyvinylidendifluorid (PVDF) und 80 Bögen aus absorbierendem Blotting-Papier (0,85 mm dick) geliefert.
Vorgeschnittene Membranen und Filter für das Invitrogen Power Blotter-System wurden für den Transfer von Proteinen aus Gelen mit dem Invitrogen Power Blotter-System entwickelt.
Merkmale:
- Membranen und Filter ermöglichen in Verbindung mit dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer einen hochgradig effizienten Transfer von Proteinen unter halbtrockenen Bedingungen in unter 10 Minuten.
- PVDF-Membranen (Porengröße 0,45 µm, geringe Fluoreszenz) besitzen ein höheres Bindungsvermögen als Nitrozellulose und werden speziell für den Proteintransfer und Western-Blot-Anwendungen hergestellt.
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis oder Fluoreszenz.
- 240 µg/cm2 Proteinbindungsaffinität blockiert leicht und eignet sich für die meisten organischen Lösungsmittel, Säuren und milden Basen. Proteine binden sich als hydrophobe Wechselwirkungen an die Membran.
- Die Membran besitzt eine geringere Hintergrundfärbung und eine höhere Empfindlichkeit auf Fluoreszenz als reguläre PVDF- oder Nitrozellulose-Membranen.
- Praktisch — Die vorgeschnittenen Bögen sind gebrauchsfertig, d. h. Sie müssen Ihre eigenen Membranen nicht zuschneiden und minimieren so Beschädigung und Kontamination.
- Validiert – Kombiniert bieten Membran und Filter die für einen optimalen Wirkungsgrad erforderliche Dicke und Pufferkapazität.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (metrisch) | 8,5 cm |
| Menge | 20 Stapel |
| Format | Transferstapel |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Inhalt und Lagerung | 20 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm), bestehend aus 20 PVDF-Bögen und 80 Bögen Filterpapier (0,85 mm dick) |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13 x 8,5 cm |
| Produktlinie | Power Blotter |
| Ausreichend für | 20 Blots |